Capillary columns, CP-Wax™
Nome del fornitore: VARIAN
Vai a
Informazioni su questo articolo
The CP-Wax™ lines of chemically bonded columns offer a broad range of selectivities for method optimisation. The backbone of this series stationary phases is made of a polyethylene glycol.
36 varianti
Product Details & Documents
The CP-Wax™ lines of chemically bonded columns offer a broad range of selectivities for method optimisation. The backbone of this series stationary phases is made of a polyethylene glycol.
Product Family Options
CP-Wax™ 52 CB, fused silica
Informazioni sul prodotto
- Formato della colonnaFaseSpessore dello stratoØ int.LunghezzaDisponibilitàPrice
- 561-8513on 7" cage
- 558-0032on 7" cage
- VARICP7648on 7" cage
- VARICP7658on 7" cage
- VARICP7698on 7" cageon 7" cageCapillareCP-Wax 52 CB1,00 µm0,53 mm50 mDiscontinued-
- VARICP7703on 7" cage
- 558-0031on 7" cageon 7" cageCapillareCP-Wax 52 CB0,20 µm0,32 mm50 m1 * 1 STEach
- VARICP7792on 7" cage
- VARICP7879on 7" cage
- VARICP7889Ion 7" cage
- VARICP8073Ion 7" cage
- VARICP8553on 7" cage
- VARICP8713Ion 7" cage
- VARICP8723on 7" cage
- VARICP8745on 7" cage
- VARICP8746Ion 7" cage
- VARICP8748on 7" cage
- VARICP8773on 7" cage
- VARICP8843on 7" cage
- VARICP8853on 7" cage
- VARICP7785on 7" cage
- VARICP7791on 7" cageon 7" cageCapillareCP-Wax 52 CB0,15 µm0,15 mm15 mDiscontinued-
- VARICP7775on 7" cage
- VARICP8543on 7" cage
- VARICP7673I5on 5" cageon 5" cageCapillareCP-Wax 52 CB1,20 µm0,25 mm25 mDiscontinued-
- VARICP7678on 7" cage
- VARICP8718on 7" cage
- VARICP8798on 7" cage
- VARICP7658I5on 5" cageon 5" cageCapillareCP-Wax 52 CB2,00 µm0,53 mm25 mDiscontinued-
- VARICP7673Ion 7" cage
- VARICP7763Ion 7" cage
CP-Wax™ 57 CB, fused silica
Informazioni sul prodotto
CP-Wax™ 58 FFAP CB, fused silica
Informazioni sul prodotto
- Formato della colonnaFaseSpessore dello stratoØ int.LunghezzaDisponibilitàPrice
- VARICP7654on 7" cage
- VARICP7664on 7" cage
- 568-0713on 7" cage
- VARICP7624on 7" cage
- VARICP7665on 7" cage