Orders LinkContactUsLinkComponent
Capillary columns, CP-Sil™ 8CB/MS
Nome del fornitore:   VARIAN
Capillary columns, CP-Sil™ 8CB/MS
Nome del fornitore:  VARIAN
Certificates
Capillary columns, CP-Sil™ 8CB/MS
Capillary columns, CP-Sil™ 8CB/MS
5 varianti
Product Details & Documents
5% phenyl 95% dimethylpolysiloxane low bleed phase
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Formato della colonna
    Spessore dello strato
    Ø int.
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • Capillare
    0,25 µm
    0,25 mm
    30 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    0,25 µm
    0,25 mm
    60 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    0,25 µm
    0,32 mm
    30 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    0,25 µm
    0,32 mm
    60 m
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • Capillare
    0,25 µm
    0,25 mm
    15 m