Maniche protettive, Secutex® pro, in PP/PE
Référence ZVGA30241-90
Fournisseur: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Spécifications
- Applicazioni per abiti:Laboratory
- Colore:bianco
- Lunghezza:380 mm
- Conf:100 PAIR
Spécifications
À propos de cet article
Paramaniche laminati per protezione da polveri sottili e sostanze tossiche e aggressive. Con polsini elasticizzati.
- Senza rilascio di fibre, resistenti ad abrasione, strappo e acqua
- Permeabili al vapore acqueo per garantire la traspirazione
- Antistatici