Tute, Tritex® pro, SMS
Informazioni su questo articolo
La tuta, realizzata in tessuto SMS a tre strati, è robusta, traspirante e antistatica. Questa tuta protettiva offre comfort in tutte le aree di lavoro.
- Hood with elastic tie
- Zip covering strip
- Elasticated waist, sleeves and legs
La tuta è idonea per attività di produzione e imbottigliamento nei settori alimentare, farmaceutico o cosmetico, per attività di produzione e lavorazione nei settori chimico e veterinario, ecc.
Colour: White.
: CE 0624, Cat. III, tipo 5 + 6
3 varianti
Product Details & Documents
La tuta, realizzata in tessuto SMS a tre strati, è robusta, traspirante e antistatica. Questa tuta protettiva offre comfort in tutte le aree di lavoro.
- Hood with elastic tie
- Zip covering strip
- Elasticated waist, sleeves and legs
La tuta è idonea per attività di produzione e imbottigliamento nei settori alimentare, farmaceutico o cosmetico, per attività di produzione e lavorazione nei settori chimico e veterinario, ecc.
Colour: White.
: CE 0624, Cat. III, tipo 5 + 6
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- 113-0654
- 113-0655
- 113-0656
- Antistatico:
- +
- +
- +
- Applicazioni per abiti:
- Laboratory|Food
- Laboratory|Food
- Laboratory|Food
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- ColoreTaglia dell'abbigliamentoDisponibilitàPrice
- Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-0654Antistatico+Applicazioni per abitiLaboratory|Food - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-0655Antistatico+Applicazioni per abitiLaboratory|Food - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-0656Antistatico+Applicazioni per abitiLaboratory|Food