Orders LinkContactUsLinkComponent
Tute, Secutex® pro 5/6
Tute, Secutex® pro 5/6
Nome del fornitore:   Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Tute, Secutex® pro 5/6
Nome del fornitore:  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Certificates
Tute, Secutex® pro 5/6
4 varianti
Product Details & Documents
This particulate resistant disposable overall made from PP-spun fabric and PE laminate protects against fine dusts and splashes of aggressive, liquid chemicals. The overall comes complete with a protective flap over the zip, elasticated hood, back, sleeves and ankles.
  • Generous cut provides excellent freedom of movement, making it extremely comfortable to wear
  • Permeable to air and water vapour
  • Flexible, lint-free, abrasion resistant and anti-static material
Colour: White.
Type 5/6, EN 1149, Cat. III/CE 01
 : CE 0624, Codice III, Tipo 5 + 6.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 113-0657
  • 113-0650
  • 113-0651
  • ZVGA30445-90
  • Antistatico:
  • +
  • +
  • +
  • +
  • Applicazioni per abiti:
  • Chemical protection|Laboratory|Industrial
  • Chemical protection|Laboratory|Industrial
  • Chemical protection|Laboratory|Industrial
  • Chemical protection|Laboratory|Industrial
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Taglia dell'abbigliamento
    Disponibilità
    Price
  • bianco
    M
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - SFr. 99.10
    SFr. 99.10
    1 * 25 ST
       SFr. 99.10
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-0657
    Antistatico
    +
    Applicazioni per abiti
    Chemical protection|Laboratory|Industrial
  • bianco
    L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - SFr. 99.10
    SFr. 99.10
    1 * 25 ST
       SFr. 99.10
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-0650
    Antistatico
    +
    Applicazioni per abiti
    Chemical protection|Laboratory|Industrial
  • bianco
    XL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - SFr. 281.00
    SFr. 281.00
    1 * 25 ST
       SFr. 281.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-0651
    Antistatico
    +
    Applicazioni per abiti
    Chemical protection|Laboratory|Industrial
  • bianco
    XXL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - SFr. 99.10
    SFr. 99.10
    1 * 25 ST
       SFr. 99.10
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ZVGA30445-90
    Antistatico
    +
    Applicazioni per abiti
    Chemical protection|Laboratory|Industrial