Overalls, Paint-tex® plus, PP and SMS
Tute resistenti a tre strati e senza rilascio di fibre. Realizzate in PP con strato centrale in SMS traspirante.
- Anti-static
- High abrasion resistance
- Two-way zip closure with protective flap
- Elasticated at the hood, waist, wrists and ankles
Colore: grigio chiaro
: Codice III, tipo 5/6
- Catalog No:
- 114-3421
- 114-3422
- 114-3423
- Modello:
- Z2
- Z2
- Z2
- Antistatico:
- +
- +
- +
- Applicazioni per abiti:
- Laboratory, Industrial
- Laboratory, Industrial
- Laboratory, Industrial
Frequently Bought Together