Tute, Monotex®, PP
Informazioni su questo articolo
La tuta è realizzata in PP al 100% e protegge da particelle grosse di polvere o sporcizia non tossica e non aggressiva. Caratterizzata da cappuccio con elastico, coprizip, elastico sulle braccia e sulle gambe.
- Materiale comodo e traspirante
- Ideale come tuta per visitatori
- Non utilizzare in aree a rischio
Colore: bianco
Certifications: Codice I
Packaging: Individually packed.
3 varianti
Product Details & Documents
La tuta è realizzata in PP al 100% e protegge da particelle grosse di polvere o sporcizia non tossica e non aggressiva. Caratterizzata da cappuccio con elastico, coprizip, elastico sulle braccia e sulle gambe.
- Materiale comodo e traspirante
- Ideale come tuta per visitatori
- Non utilizzare in aree a rischio
Colore: bianco
Certifications: Codice I
Packaging: Individually packed.
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- 114-3425
- 114-3426
- 114-3427
- Applicazioni per abiti:
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
- General Purpose|Industrial
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- ColoreTaglia dell'abbigliamentoDisponibilitàPrice
- Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.114-3425Applicazioni per abitiGeneral Purpose|Industrial - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.114-3426Applicazioni per abitiGeneral Purpose|Industrial - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.114-3427Applicazioni per abitiGeneral Purpose|Industrial