Camini, PP
bianco, L
Codice catalogo 113-0353
Nome del fornitore: International Enviroguard
Vai a
Product Details & Documents
Tuta in resistente tessuto di polipropilene leggero e traspirante.
- Protezione per le applicazioni di diversi ambienti di lavoro
- Protegge contro alcuni liquidi pericolosi e non pericolosi, particolati secchi, sporco e residui
Ideali per l'utilizzo in industria, farmaceutica, laboratori, settore clinico, lavorazione alimentare, cantieri edili, altre aree contaminate e alcuni siti di pulizia ambientale.
Peso: 30 g
Colore: bianco o blu
Specifiche
- Taglia dell'abbigliamento:L
- Colore:bianco
- Seq:03
- Cat. No.:113-0353
- Peso:30 g
- Applicazioni per abiti:Laboratory|Clinical|Industrial|Food