Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, copriscarpe, LDPE/LLDPE
VWR®, copriscarpe, LDPE/LLDPE
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR®, copriscarpe, LDPE/LLDPE
Nome del fornitore:  VWR Collection
Certificates
VWR®, copriscarpe, LDPE/LLDPE
2 varianti
Product Details & Documents
Copriscarpe realizzati in CPE, una miscela di 65% polietilene a bassa densità (LDPE) e 35% polietilene lineare a bassa densità (LLDPE).
  • Repellenti a umidità e sporco
  • Senza cuciture sotto il piede
L×A 410×150 mm
* Taglia unica
Certifications:
Accessories information:
Informazioni per l'ordine:
Informazioni per l'ordine:
Confezione:
Attenzione:
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 113-8281
  • 113-8284
  • Applicazioni per abiti:
  • Laboratory
  • Laboratory
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Taglia scarpe
    Disponibilità
    Price
  • blu
    U*
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 9.00
    SFr. 9.00
    1 * 100 ST
       SFr. 9.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8281
    Applicazioni per abiti
    Laboratory
  • bianco
    U*
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 9.00
    SFr. 9.00
    1 * 100 ST
       SFr. 9.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8284
    Applicazioni per abiti
    Laboratory