VWR®, Copriscarpe, PP
bianco, U*
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Copriscarpe in PP non tessuto.
- Senza cuciture sotto il piede
- Apertura quando allungato: 300 mm
L×A: 400×180 mm
Densità: 40 g/m²
* Taglia unica.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifiche
- Taglia scarpe:U*
- Colore:bianco
- Cat. No.:113-8280
- Applicazioni per abiti:Laboratory