Copriscarpe, Secutex® pro, PP/PE
Nome del fornitore: Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Informazioni su questo articolo
I copriscarpe proteggono da prodotti chimici e da altre sostanze aggressive.
- Senza rilascio di fibre, resistenti all'abrasione, allo strappo e all'acqua
- Permeabili all'aria e al vapore acqueo per garantire la traspirazione
- Antistatici
*One size fits all.
2 varianti
Product Details & Documents
I copriscarpe proteggono da prodotti chimici e da altre sostanze aggressive.
- Senza rilascio di fibre, resistenti all'abrasione, allo strappo e all'acqua
- Permeabili all'aria e al vapore acqueo per garantire la traspirazione
- Antistatici
*One size fits all.
Documents
ZVGA30254-90_TDS_EN
Scheda dati
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- ZVGA30250-90
- ZVGA30254-90
- Applicazioni per abiti:
- Chemical protection|Laboratory
- Chemical protection|Laboratory
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- ColoreTaglia scarpeDisponibilitàPrice
- ZVGA30250-90StandardSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ZVGA30250-90Applicazioni per abitiChemical protection|Laboratory - ZVGA30254-90Con suola rinforzataSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.ZVGA30254-90Applicazioni per abitiChemical protection|Laboratory