Sovrascarpe, PP
blu, U*, 445 mm
Catalog # 113-0408
Supplier: International Enviroguard
Jump to:
Product Details & Documents
Queste sovrascarpe antiscivolo in PP spunbonded possono essere utilizzate per proteggersi contro sporco, residui e alcuni particolati secchi in ambienti non pericolosi.
- Appropriate per industria, farmaceutica, lavorazione alimentare, edilizia e alcune applicazioni di pulizia ambientale
- Elastico alle estremità superiore e inferiore
- Misura unica: 445 mm
*One size fits all
Specifications
- Taglia scarpe:U*
- Colore:blu
- Lunghezza:445 mm
- Cat. No.:113-0408
- Applicazioni per abiti:Cleanroom