Orders LinkContactUsLinkComponent
Camici da laboratorio, in PP
Nome del fornitore:   GM EQUIPEMENT
Camici da laboratorio, in PP
Nome del fornitore:  GM EQUIPEMENT
Certificates
Camici da laboratorio, in PP
4 varianti
Product Details & Documents
Disposable PP visitor coats with collar. One version features two pockets.
  • Chiusura con bottoni automatici
  • Polsini dritti
  • Tessuto non tessuto
Spessore: 40 g/m²
Colore: bianco
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • GMEQOJC155
  • GMEQOJC156
  • 113-0669
  • 113-0670
  • Tipo di chiusura:
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Tasche:
  • senza tasche
  • senza tasche
  • con tasche
  • con tasche
  • Genere:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Applicazioni per abiti:
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Peso:
  • 40 g/m²
  • 40 g/m²
  • 40 g/m²
  • 40 g/m²
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Taglia dell'abbigliamento
    Disponibilità
    Price
  • GMEQOJC155
    senza tasche
    senza tasche
    bianco
    L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 123.00 SFr.
    123.00 SFr.
    1 * 50 ST
       123.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GMEQOJC155
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    senza tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Laboratory
    Peso
    40 g/m²
  • GMEQOJC156
    senza tasche
    senza tasche
    bianco
    XL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 126.00 SFr.
    126.00 SFr.
    1 * 50 ST
       126.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    GMEQOJC156
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    senza tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Laboratory
    Peso
    40 g/m²
  • 113-0669
    con tasche
    con tasche
    bianco
    L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 155.00 SFr.
    155.00 SFr.
    1 * 50 ST
       155.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-0669
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Laboratory
    Peso
    40 g/m²
  • 113-0670
    con tasche
    con tasche
    bianco
    XL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 139.00 SFr.
    139.00 SFr.
    1 * 50 ST
       139.00 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-0670
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Laboratory
    Peso
    40 g/m²