Visitor Coats
bianco, One size
Katalognr. 113-0667
Anbieter: GM EQUIPEMENT
Direkt zu
Product Details & Documents
Disposable visitor coats made from LDPE.
- With collar
- Waterproof
- Vinyl press stud fastening
Weight: 20 g
Colour: white
*One size fits all
Technische Daten
- Taglia dell'abbigliamento:One size
- Colore:bianco
- Seq:01
- Cat. No.:113-0667
- Genere:Unisex
- Peso:20 g
- Applicazioni per abiti:General Purpose|Laboratory
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione