Orders LinkContactUsLinkComponent
Camici da laboratorio, secutex® pro, in PP/PE
Camici da laboratorio, secutex® pro, in PP/PE
Nome del fornitore:   Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Camici da laboratorio, secutex® pro, in PP/PE
Nome del fornitore:  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Certificates
Camici da laboratorio, secutex® pro, in PP/PE
3 varianti
Product Details & Documents
Camici da laboratorio realizzati in PP/PE laminato caratterizzati da doppio colletto, bottoni a pressione e due tasche laterali.
  • Antistatici
  • Il materiale resistente consente la fuoriuscita del vapore acqueo per una maggiore comodità
  • Protezione contro polvere e schizzi di liquidi aggressivi
Colore: bianco
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 114-3433
  • 114-3434
  • 114-3435
  • Tipo di chiusura:
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Tasche:
  • con tasche
  • con tasche
  • con tasche
  • Genere:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Applicazioni per abiti:
  • Laboratory
  • Laboratory
  • Laboratory
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Taglia dell'abbigliamento
    Disponibilità
    Price
  • bianco
    L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10.70
    SFr. 10.70
    1 * 1 ST
       SFr. 10.70
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    114-3433
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Laboratory
  • bianco
    XL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3.20
    SFr. 3.20
    1 * 1 ST
       SFr. 3.20
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    114-3434
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Laboratory
  • bianco
    XXL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 3.20
    SFr. 3.20
    1 * 1 ST
       SFr. 3.20
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    114-3435
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    Laboratory