VWR®, cuffie gonfiabili, PP
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Cuffie con elastico in PP non tessuto.
- Senza lattice
- Con fascia elastica
Densità: 12 g/m²
Packaging: fornite in scatole o sacchetti.
Specifications
- Catalog No:
- 113-8288
- 113-8289
- 113-8241
- 113-8243
- 113-8244
- 113-8245
- 113-8246
- Applicazioni per abiti:
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory