Beard covers, PP
bianco
Codice catalogo 113-0693
Nome del fornitore: GM EQUIPEMENT
Vai a
Product Details & Documents
Cuffia monouso leggera di tessuto non tessuto PP. Per applicazioni non critiche.
- With elastic straps
- Con cuciture rifilate
Weight: 8 g
Packaging: Dispenser box of 1000.
Specifiche
- Colore:bianco
- Cat. No.:113-0693
- Peso:8 g