Copribarba, PP
With latex, bianco
Codice catalogo 113-0240
Nome del fornitore: International Enviroguard
Vai a
Product Details & Documents
Questo copribarba offre una protezione economica per diverse applicazioni dell'ambiente di lavoro. Il polipropilene è una soluzione per la protezione dei lavoratori contro alcuni liquidi pericolosi e non pericolosi, particolato secco, sporco e residui.
- Leggero
- Tessuto traspirante
Disponibile una versione senza lattice (113-0352).
Specifiche
- Colore:bianco
- Descrizione:With latex