Laboratory aprons, PE
blu, 750×1250 mm
Codice catalogo GMEQOJC025DFS
Nome del fornitore: GM EQUIPEMENT
Vai a
Product Details & Documents
These disposable aprons are made of waterproof PE.
- Dirt repellent
- Waterproof
- Ideal for laboratory applications
Thickness: 25/35/50/70 µm
Colour: white or blue
Specifiche
- Colore:blu
- Seq:06
- L×L:750×1250 mm
- Cat. No.:GMEQOJC025DFS
- Applicazioni per abiti:Laboratory