Grembiuli, secutex® pro, Z 40, PP/PE
114-3441
- Applicazioni per abiti:Chemical protection
- Colore:bianco
- Conf:1
Grembiule monouso realizzato in PP/PE antistatico laminato per protezione da sostanze tossiche e aggressive.
- Senza rilascio di fibre, impermeabile, antiparticelle
- Versione lunga con fascia intorno al collo e cintura
Colore: bianco