Grembiule, PVC
Supplier: Ansell
About this item
Grembiule in PVC con bretelle in nylon.
- Resistente ad oli, grassi e alle sostanze chimiche
- Elevata resistenza allo strappo
Spessore: 0,51 mm
Certifications: EN 14605; cat. III
2 Options Available Below
Product Details & Documents
Grembiule in PVC con bretelle in nylon.
- Resistente ad oli, grassi e alle sostanze chimiche
- Elevata resistenza allo strappo
Spessore: 0,51 mm
Certifications: EN 14605; cat. III
Specifications for Product Family
Specifications
- Catalog No:
- 113-1029
- 113-8224
- Applicazioni per abiti:
- Chemical protection|Oils, fats and fuels
- Chemical protection|Oils, fats and fuels
- Genere:
- Unisex
- Unisex
- Tessuto:
- PVC
- PVC
- Spessore:
- 0,51 mm
- 0,51 mm
Specifications
Product Family Options
Product Information
- ColoreL×LAvailabilityPrice
- Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-1029Applicazioni per abitiChemical protection|Oils, fats and fuelsGenereUnisexTessutoPVCSpessore0,51 mm - Specifications:
More
Specifications
Cat. No.113-8224Applicazioni per abitiChemical protection|Oils, fats and fuelsGenereUnisexTessutoPVCSpessore0,51 mm