Orders LinkContactUsLinkComponent
Drip closures
Nome del fornitore:   KARTELL
Drip closures
Nome del fornitore:  KARTELL
Certificates
Drip closures
5 varianti
Product Details & Documents
HDPE, natural colour.
  • Good chemical resistance, good temperature resistance
  • Available in two lengths
  • Attached cap
For narrow-neck bottles with round thread in accordance with DIN 168.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Filettatura
    Per
    Disponibilità
    Price
  • 217-0488
    Tappo a vite con ugello da 16 mm
    Tappo a vite con ugello da 16 mm
    GL 18
    Contagocce con beccuccio corto
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1.20
    SFr. 1.20
    1 * 1 ST
       SFr. 1.20
  • 217-0491
    Tappo a vite con ugello da 40 mm
    Tappo a vite con ugello da 40 mm
    GL 18
    Contagocce con beccuccio lungo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1.30
    SFr. 1.30
    1 * 1 ST
       SFr. 1.30
  • 217-0489
    Tappo a vite con ugello da 19 mm
    Tappo a vite con ugello da 19 mm
    GL 25
    Contagocce con beccuccio corto
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1.30
    SFr. 1.30
    1 * 1 ST
       SFr. 1.30
  • 217-0492
    Tappo a vite con ugello da 41 mm
    Tappo a vite con ugello da 41 mm
    GL 25
    Contagocce con beccuccio lungo
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1.40
    SFr. 1.40
    1 * 1 ST
       SFr. 1.40
  • 217-0490
    Tappo a vite con ugello da 19 mm
    Tappo a vite con ugello da 19 mm
    GL 32
    Contagocce con beccuccio corto
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1.70
    SFr. 1.70
    1 * 1 ST
       SFr. 1.70