Screw caps
Nome del fornitore: Kautex
Vai a
Informazioni su questo articolo
In LDPE colore naturale
- Buona resistenza chimica
- Buona resistenza termica
- A tenuta ermetica
4 varianti
Product Details & Documents
In LDPE colore naturale
- Buona resistenza chimica
- Buona resistenza termica
- A tenuta ermetica
Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- FilettaturaPer bottiglieDisponibilitàPrice