Raccordi a vite per flaconi a base quadrate
Catalog # MUEL14.063.01
Supplier: MUELLER KREMPEL
Specifications
- Colore:bianco
- Descrizione:Screw cap, PP 28
- Conf:20
Specifications
About this item
PP, bianco.
- Tappo di originalità
- Autosigillante a causa del cono interno
- Utilizzabile solo per le bottiglie quadrate da 215-8331 a 215-8334