Pinza, Nalgene®
blu
Codice catalogo 229-0301
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pinza, Nalgene®
Codice catalogo 229-0301
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
PP, blu. Con articolazione a doppia azione per aumentare la forza di sollevamento. Le ganasce sono dotate di denti ad accoppiamento per la presa sicura degli oggetti. Impugnature a forbice con dente di arresto. Utilizzabili come morse per colonne cromatografiche. Ideali anche come morsetti per tubi.
- Buona resistenza chimica
- Ottima termostabilità , sterilizzabili in autoclave
- Semplicità d'uso, di lunga durata
Specifiche
- Colore:blu
- Cat. No.:229-0301
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement