VWR®, Morsetti per supporto con asta flessibile
Catalog # 241-0040
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Larghezza di serraggio:15 - 65 mm
- Conf:2
Specifications
About this item
In lega di alluminio Laboral. Pinza con braccio orientabile, barra di supporto Ø 12 mm e lunghezza barra 200 mm.
- Le ganasce rotonde sono ricoperte in vinile per non danneggiare i pezzi afferrati
- Pratico braccio orientabile, con un carico massimo di 500 g