Orders LinkContactUsLinkComponent
Pinze per burette
Nome del fornitore:   BOCHEM
Pinze per burette
Nome del fornitore:  BOCHEM
Certificates
Pinze per burette
Pinze per burette
2 varianti
Product Details & Documents
In acciaio inox. Per fissare le burette in modo facile e sicuro.
  • Con morsetto a croce per il fissaggio al supporto per matracci
  • Gamma di serraggio 0 - 20 mm
  • Le ganasce sono ricoperte con uno strato di silicone per proteggere le burette
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Larghezza di serraggio
    Per
    Disponibilità
    Price
  • 0 - 20 mm
    1 buretta
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 76.90
    SFr. 76.90
    1 * 1 ST
       SFr. 76.90
  • 0 - 20 mm
    2 burette
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 106.00
    SFr. 106.00
    1 * 1 ST
       SFr. 106.00