Pinze
Supplier: BOCHEM
Jump to:
About this item
Ghisa malleabile cromata.
- Le ganasce sono dotate di inserti in sughero per non danneggiare i pezzi afferrati
- Senza morsetto a croce per il fissaggio al supporto
- Con viti ad alette per un serraggio facile e rapido
DIN 12894
Certifications: A norma DIN 12894
3 Options Available Below
Product Details & Documents
Ghisa malleabile cromata.
- Le ganasce sono dotate di inserti in sughero per non danneggiare i pezzi afferrati
- Senza morsetto a croce per il fissaggio al supporto
- Con viti ad alette per un serraggio facile e rapido
DIN 12894
Certifications: A norma DIN 12894