Inoculating loops and needles, disposable
Frequently Bought Together
Igrometri tascabili, testo 608
: Testo
Sodio diidrogeno fosfato diidrato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JPE, E339, SAFC®
: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Perossido di idrogeno 6% (w/v) (20 volumes), GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Materiali di base
: Merck
Puntali per pipette
: Sartorius
VWR®, Termometri di precisione
: VWR Collection
epT.I.P.S.® Racks - Pipette Tips
: EPPENDORF
ter-Butanolo, anidro ≥99.5%
: Thermo Fisher Scientific
VWR®, terreni di coltura disidratati, in polvere
: VWR Chemicals
[EN]TUBING, MANIFOLD BLOCK FOR M805 1 * 1 pezzi
: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Accessories for 410
: SHERWOOD SCIENTIFIC INSTRUMENT
Ipoclorito di sodio soluzione 5% (w/w), grado tecnico
: PanReac AppliChem