Bacterial cell spreaders
Spatola per distribuzione di cellule batteriche, verde, 180 mm, Confezionata individualmente
Nome del fornitore: Simport Scientific
Vai a
Product Details & Documents
In polistirene, sterili.
- No flame sterilisation needed
- Designed for easy spreading of cells onto the surface of an agar plate
- Supplied sterile in individual packs
Handle length: 176 mm
Head spreader width: 36 mm
Specifiche
- Confezione:Confezionata individualmente
- Colore:verde
- Descrizione:Spatola per distribuzione di cellule batteriche
- Lunghezza:180 mm