Contenitore per contaglobuli, Coulter®
Codice catalogo 720-0812
Nome del fornitore: KARTELL
Specifiche
- Descrizione:Contenitore per contaglobuli coulter (Ø×A: 30×56 mm)
- Environmentally Preferable:
- Conf:200
Specifiche
Informazioni su questo articolo
PS coperchio di PE. Tacca a 10 e 20 ml.
- Graduated at 10 and 20 ml
Ø×H: 30×56 mm
Packaging: Cups and lids are packaged separately.