Orders LinkContactUsLinkComponent
Cestello da laboratorio, Nalgene®
Cestello da laboratorio, Nalgene®
traslucido, 381×356×267 mm
Codice catalogo 139-3120
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Cestello da laboratorio, Nalgene®
Codice catalogo 139-3120
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Produzione a basso impatto
Cestello da laboratorio, Nalgene®
Cestello da laboratorio, Nalgene®
traslucido, 381×356×267 mm
Price
127.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE. Foam inserts.
  • Per un massimo di 6 falconi con diametri da 60, 89 e 108 mm
  • Materiale spesso che non si scheggia
  • Impilabile per risparmiare spazio
These carriers are suitable for the safe transport of glass and plastic bottles, containers and many other types of laboratory equipment. Two foam inserts with a total of six openings keep bottles apart when the basket is used for bottles.
Colour: translucent.
Specifiche
  • Colore:
    traslucido
  • L×P×A:
    381×356×267 mm
  • Cat. No.:
    139-3120
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement