Rack per bottiglie, Nalgene®
8 bottiglie da 500 ml, 90 mm
215-7991
PC.
- Round or square bottles
- Heat resistant up to 135 °C and autoclavable
- Handle telescopes into carrier for storage
Per il trasporto o la conservazione di 8 bottiglie da 500 ml al massimo.
- Per:8 bottiglie da 500 ml
- Ø max. recip.:90 mm
- Cat. No.:215-7991
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)