Contenitore di sicurezza per il trasporto di bottiglie, Nalgene®
Codice catalogo 216-4428
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Specifiche
- Per:6 flaconi da 500 ml
- Colore:giallo
- Descrizione:Safety transport basket
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Per riporre e trasportare fino a sei flaconi di reagenti standard da 500 ml e la maggior parte degli altri flaconi in vetro o in plastica da 500 ml, questo portaflaconi è composto da un cestello per flaconi e un coperchio a tenuta.
LDPE.
- Impilabili
- Per riporre in modo sicuro i flaconi
- Rischio minimo di urti tra i flaconi, cadute o rotture
- Nessuno schizzo di prodotti chimici pericolosi in caso di rottura del flacone
- Manico robusto e ampio per un trasporto semplice