Calibro digitale
0 - 150 mm, 0,1 mm, ±0,03 mm
Codice catalogo 819-0014
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Calibro con display LCD a 5 cifre.
- Precisione ±0,03 mm
- Risoluzione 0,01 mm
- Conversione mm/pollici
: Batteria al litio CR2032 da 3 V non inclusa.
Specifiche
- Range di misura:0 - 150 mm
- Risoluzione:0,1 mm
- Accuratezza:±0,03 mm