Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Sofnol
Automatic burettes, Sofnol
Nome del fornitore:   SciLabware
Automatic burettes, Sofnol
Nome del fornitore:  SciLabware
Certificates
Automatic burettes, Sofnol
Automatic burettes, Sofnol
3 varianti
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
  • Rotaflo® PTFE stopcock for grease-free performance and fine drop-wise control
  • Graduations in white enamel
  • Automatic zeroing and easy filling
Informazioni per l'ordine: Burettes and bottles must be ordered separately.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Divisione
    Tolleranza
    Disponibilità
    Price
  • 10 ml
    0,1 ml
    0,01 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 715.00
    SFr. 715.00
    1 * 5 ST
       SFr. 715.00
  • 20 ml
    0,1 ml
    0,01 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 761.00
    SFr. 761.00
    1 * 5 ST
       SFr. 761.00
  • 30 ml
    0,1 ml
    0,01 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 808.00
    SFr. 808.00
    1 * 5 ST
       SFr. 808.00
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di ricambio, 1000 ml, ØxH: 95x195 mm
    Bottiglia di ricambio, 1000 ml, ØxH: 95x195 mm
    612-2909
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 34.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di ricambio, 500 ml, ØxH: 75x160 mm
    Bottiglia di ricambio, 500 ml, ØxH: 75x160 mm
    612-2908
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 22.20