Orders LinkContactUsLinkComponent
Burettes, removable stopcock
Burettes, removable stopcock
Nome del fornitore:   SciLabware
Burettes, removable stopcock
Nome del fornitore:  SciLabware
Certificates
Burettes, removable stopcock
Burettes, removable stopcock
5 varianti
Product Details & Documents
Soda lime glass, class B, removable PTFE stopcock.
  • Flared top for safer filling
  • Blue enamel graduations
BS 846
Certifications: BS 846
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Divisione
    Tolleranza
    Disponibilità
    Price
  • 25 ml
    0,10 ml
    0,10 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 116.00
    SFr. 116.00
    1 * 1 ST
       SFr. 116.00
  • 50 ml
    0,10 ml
    0,10 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 116.00
    SFr. 116.00
    1 * 1 ST
       SFr. 116.00
Replacement parts
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Divisione
    Tolleranza
    Disponibilità
    Price
  • BIBBBRB276P
    Glass burette tube, 50 ml
    Glass burette tube, 50 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 52.80
    SFr. 52.80
    1 * 1 ST
       SFr. 52.80
  • BIBBBRB284
    Glass jet for 25 and 50 ml burettes
    Glass jet for 25 and 50 ml burettes
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 ST
    1 * 5 ST - SFr. 37.10
    SFr. 37.10
    1 * 5 ST
       SFr. 37.10
  • 612-0376
    Rubinetto PTFE
    Rubinetto PTFE
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 425.00
    SFr. 425.00
    1 * 10 ST
       SFr. 425.00