Burette Dafert, Schellbach
50 ml, 0,1 ml, 0,075 ± ml
612-3589
In vetro DURAN®, classe B.
- Calibrate per scolamento (Ex)
- Striscia Schellbach, graduazione blu, tacche corte in corrispondenza delle graduazioni principali
- Rubinetto con spillo in PTFE e due fori obliqui per un semplice passaggio da riempimento a titolazione
- Capacità:50 ml
- Seq:02
- Divisione:0,1 ml
- Tolleranza:0,075 ± ml