Orders LinkContactUsLinkComponent
Burette, rubinetto diritto
Burette, rubinetto diritto
Nome del fornitore:   HIRSCHMANN
Burette, rubinetto diritto
Nome del fornitore:  HIRSCHMANN
Certificates
Burette, rubinetto diritto
Burette, rubinetto diritto
3 varianti
Product Details & Documents
In vetro marrone DURAN®, classe B.
  • Calibrate per deflusso (Ex)
  • Graduazione bianca, tacche corte in corrispondenza delle graduazioni principali
  • Rubinetto con maschio in vetro
Lunghezza: 500 mm
Certifications: DIN EN ISO 385
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Divisione
    Tolleranza
    Disponibilità
    Price
  • 10 ml
    0,02 ml
    0,03 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 106.00
    SFr. 106.00
    1 * 1 ST
       SFr. 106.00
  • 25 ml
    0,05 ml
    0,045 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 106.00
    SFr. 106.00
    1 * 1 ST
       SFr. 106.00
  • 50 ml
    0,1 ml
    0,075 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 106.00
    SFr. 106.00
    1 * 1 ST
       SFr. 106.00