Orders LinkContactUsLinkComponent
Burette, rubinetto diritto
Burette, rubinetto diritto
Nome del fornitore:   HIRSCHMANN
Burette, rubinetto diritto
Nome del fornitore:  HIRSCHMANN
Certificates
Burette, rubinetto diritto
Burette, rubinetto diritto
6 varianti
Product Details & Documents
In vetro DURAN®, classe B.
  • Calibrate per scolamento (Ex)
  • Graduazione nera, tacche corte in corrispondenza delle graduazioni principali
Lunghezza: 500 mm.
Certifications: DIN EN ISO 385.
Documents
Product Family Options
Rubinetto di chiusura diritto con maschio in vetro
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Divisione
    Tolleranza
    Disponibilità
    Price
  • 10 ml
    0,02 ml
    0,03 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 76.10
    SFr. 76.10
    1 * 1 ST
       SFr. 76.10
  • 25 ml
    0,05 ml
    0,045 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 76.10
    SFr. 76.10
    1 * 1 ST
       SFr. 76.10
  • 50 ml
    0,1 ml
    0,075 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 76.10
    SFr. 76.10
    1 * 1 ST
       SFr. 76.10
Rubinetto di chiusura diritto con spillo in di PTFE
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Divisione
    Tolleranza
    Disponibilità
    Price
  • 10 ml
    0,02 ml
    0,03 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 87.70
    SFr. 87.70
    1 * 1 ST
       SFr. 87.70
  • 25 ml
    0,05 ml
    0,045 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 87.70
    SFr. 87.70
    1 * 1 ST
       SFr. 87.70
  • 50 ml
    0,1 ml
    0,075 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 87.70
    SFr. 87.70
    1 * 1 ST
       SFr. 87.70
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.