Orders LinkContactUsLinkComponent
Burette di ricambio, per burette automatiche secondo Dr Schilling
 :   HIRSCHMANN
Burette di ricambio, per burette automatiche secondo Dr Schilling
Burette di ricambio, per burette automatiche secondo Dr Schilling
Burette di ricambio, per burette automatiche secondo Dr Schilling
DURAN® borosilicate glass.
Product Family Options
  • Capacità
    Divisione
    Tolleranza
  • 5 ml
    0,05 ml
    0,03 ± ml
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 59.90
    SFr. 59.90
    1 * 1 ST
       SFr. 59.90
  • 10 ml
    0,05 ml
    0,03 ± ml
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 58.10
    SFr. 58.10
    1 * 1 ST
       SFr. 58.10
  • 15 ml
    0,1 ml
    0,045 ± ml
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 58.10
    SFr. 58.10
    1 * 1 ST
       SFr. 58.10
  • 25 ml
    0,1 ml
    0,045 ± ml
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 61.60
    SFr. 61.60
    1 * 1 ST
       SFr. 61.60
  • 50 ml
    0,1 ml
    0,075 ± ml
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 67.00
    SFr. 67.00
    1 * 1 ST
       SFr. 67.00