Orders LinkContactUsLinkComponent
Burette, rubinetto laterale, Schellbach
Burette, rubinetto laterale, Schellbach
Nome del fornitore:   HIRSCHMANN
Burette, rubinetto laterale, Schellbach
Nome del fornitore:  HIRSCHMANN
Certificates
Burette, rubinetto laterale, Schellbach
Burette, rubinetto laterale, Schellbach
6 varianti
Product Details & Documents
In vetro DURAN®, classe AS.
  • Calibrazione per scolamento (Ex), certificazione di conformità (marcatura DE-M) con identificazione datata del lotto
  • Banda di Schellbach, anelli di taratura in corrispondenza dei valori principali
  • Graduazioni blu
Lunghezza: 500 mm
Scale length: 500 mm
Certifications: DIN EN ISO 385
Product Family Options
Rubinetto di chiusura con valvola in vetro
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Divisione
    Lunghezza scala
    Tolleranza
    Disponibilità
    Price
  • 10 ml
    0,02 ml
    500 mm
    0,02 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 101.00
    SFr. 101.00
    1 * 1 ST
       SFr. 101.00
  • 25 ml
    0,05 ml
    500 mm
    0,03 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 101.00
    SFr. 101.00
    1 * 1 ST
       SFr. 101.00
  • 50 ml
    0,1 ml
    500 mm
    0,05 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 101.00
    SFr. 101.00
    1 * 1 ST
       SFr. 101.00
Rubinetto con valvola in PTFE
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Divisione
    Lunghezza scala
    Tolleranza
    Disponibilità
    Price
  • 10 ml
    0,02 ml
    500 mm
    0,02 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 135.00
    SFr. 135.00
    1 * 1 ST
       SFr. 135.00
  • 25 ml
    0,05 ml
    500 mm
    0,03 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 135.00
    SFr. 135.00
    1 * 1 ST
       SFr. 135.00
  • 50 ml
    0,10 ml
    500 mm
    0,05 ± ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 135.00
    SFr. 135.00
    1 * 1 ST
       SFr. 135.00