Burette, rubinetto diritto, Schellbach, BLAUBRAND®
Informazioni su questo articolo
In vetro borosilicato 3.3, classe AS, marcatura DE-M.
- Calibrazione per scolamento (TD, Ex)
- Banda di Schellbach, anelli di taratura in corrispondenza dei valori principali
- Graduazioni e scritte in smalto blu a contrasto rappresentano la combinazione ottimale di resistenza e leggibilità
Lunghezza: 800 mm
DIN EN ISO 385
Informazioni per l'ordine: certificato di lotto incluso. Burette disponibili su richiesta anche con certificato individuale, certificato USP individuale o certificato di calibrazione DAkkS.
3 varianti
Product Details & Documents
In vetro borosilicato 3.3, classe AS, marcatura DE-M.
- Calibrazione per scolamento (TD, Ex)
- Banda di Schellbach, anelli di taratura in corrispondenza dei valori principali
- Graduazioni e scritte in smalto blu a contrasto rappresentano la combinazione ottimale di resistenza e leggibilità
Lunghezza: 800 mm
DIN EN ISO 385
Informazioni per l'ordine: certificato di lotto incluso. Burette disponibili su richiesta anche con certificato individuale, certificato USP individuale o certificato di calibrazione DAkkS.
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoBLAUBRAND® Volumetric Instruments Brand Volumetric Measurement in the Laboratory
Letteratura sul prodotto
Product Family Options
Rubinetto di chiusura con spillo in PTFE