Orders LinkContactUsLinkComponent
Secchi, Nalgene®
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Secchi, Nalgene®
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
Secchi, Nalgene®
3 varianti
Product Details & Documents
In PP bianco.
  • Graduati
  • Ottima resistenza termica e chimica
  • Autoclavabili
Secchio multiuso universale senza beccuccio. Manico rivestito in nylon per una presa comoda e sicura.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 216-2127
  • 216-0094
  • 216-0095
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Capacità
    Disponibilità
    Price
  • bianco
    7,6 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 75.30 SFr.
    75.30 SFr.
    1 * 1 ST
       75.30 SFr.
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    216-2127
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Produzione a basso impatto
  • bianco
    10,4 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 83.60 SFr.
    83.60 SFr.
    1 * 1 ST
       83.60 SFr.
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    216-0094
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Produzione a basso impatto
  • bianco
    13,2 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 98.60 SFr.
    98.60 SFr.
    1 * 1 ST
       98.60 SFr.
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    216-0095
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Produzione a basso impatto