Orders LinkContactUsLinkComponent
Spazzola, dritta, con fiocco, Assistent®
Spazzola, dritta, con fiocco, Assistent®
Spazzola, dritta, con fiocco, Assistent®
Certificates
Spazzola, dritta, con fiocco, Assistent®
Spazzola, dritta, con fiocco, Assistent®
5 Options Available Below
Product Details & Documents
Straight horsehair brushes with galvanized iron thread handle.
Product Family Options
Product Information
  • Materiale setola
    Longitud del cabezal del cepillo
    Testa della spazzola Ø
    Handle material
    Lunghezza totale
    Availability
    Price
  • Pelo di cavallo
    140 mm
    40 mm
    Wire
    450 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 ST
    1 * 25 ST - SFr. 309.00
    SFr. 309.00
    1 * 25 ST
       SFr. 309.00
  • Pelo di cavallo
    140 mm
    100 mm
    Wire
    500 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 294.00
    SFr. 294.00
    1 * 10 ST
       SFr. 294.00
  • Pelo di cavallo
    150 mm
    55 mm
    Wire
    500 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 195.00
    SFr. 195.00
    1 * 10 ST
       SFr. 195.00
  • Pelo di cavallo
    160 mm
    80 mm
    Wire
    600 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 239.00
    SFr. 239.00
    1 * 10 ST
       SFr. 239.00
  • Setole naturali
    70 mm
    Legno
    440 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 37.40
    SFr. 37.40
    1 * 1 ST
       SFr. 37.40