Brush for butyrometer
Setole naturali, Wire, 260 mm
Codice catalogo HECH91120000012
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Brush for butyrometer
Codice catalogo HECH91120000012
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Brush with natural bristles and two brush parts, outer 22×12 mm, inner 60×45 mm. Galvanized iron thread handle.
Specifiche
- Materiale setola:Setole naturali
- Handle material:Wire
- Lunghezza totale:260 mm