Supra Spazzole
Rubber broom, verde, 35 cm, 140 cm
Codice catalogo 129-1141
Nome del fornitore: LEIFHEIT
Vai a
Product Details & Documents
Made from natural rubber. Whether sweeping, scrubbing or brushing, this broom cleans all floors, both indoors and outdoors.
Removes dust and dirt from carpets, parquet, tiles or stone floors.
Specifiche
- Colore setola:verde
- Descrizione:Rubber broom
- Seq:02
- Larghezza della testa:35 cm
- Handle length:140 cm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..