Cryoboxes, PS
64, 0,5/1,5/2,0 ml, blu/bianco
Codice catalogo 720-0503
Nome del fornitore: Simport Scientific
Vai a
Product Details & Documents
In PS bianco/trasparente con inserto in schiuma di poliuretano blu
- Il range di temperatura utile per le scatole è compreso tra −90 e +80 °C
- Le scatole sono impilabili per guadagnare spazio in congelatori, frigoriferi e contatori da laboratorio
- Griglia stampata e numerata (da 1 a 64)
Ideale per conservare fino a 64 provette da 0,5 a 2 ml. Un coperchio trasparente applicabile alla scatola in un solo orientamento per impedire un'errata identificazione offre all'utente la visione del contenuto. La superficie è scrivibile con un pennarello per facilitare l'inventario dei campioni.
Specifiche
- Scomparti:64
- Per:0,5/1,5/2,0 ml
- Colore:blu/bianco