Criobox, Nalgene®
In PC bianco.
- Adatto per congelatore meccanico o stoccaggio di azoto liquido in fase di vapore
- Tipo di fiala: provette per criobanca
Scatola con coperchio trasparente per la conservazione di vials, bottiglie e buste di vario formato in contenitori ad azoto liquido, congelatori o frigoriferi (a temperature da −196 a +121 °C).
Double your cryobank storage capacity and cut storage costs by 50%. The Thermo Scientific™ Dense Storage Options use standard CryoBoxes™ with 13×13 tube separators and fit 169 1 ml tubes in a single CryoBox™. These standard-sized boxes are compatible with existing standard-sized lab freezer racks.
In PC bianco.
- Adatto per congelatore meccanico o stoccaggio di azoto liquido in fase di vapore
- Tipo di fiala: provette per criobanca
Scatola con coperchio trasparente per la conservazione di vials, bottiglie e buste di vario formato in contenitori ad azoto liquido, congelatori o frigoriferi (a temperature da −196 a +121 °C).
Double your cryobank storage capacity and cut storage costs by 50%. The Thermo Scientific™ Dense Storage Options use standard CryoBoxes™ with 13×13 tube separators and fit 169 1 ml tubes in a single CryoBox™. These standard-sized boxes are compatible with existing standard-sized lab freezer racks.
- Catalog No:
- 479-3321
- 479-2505
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Product Family Options
- DescrizionePerColoreEsterno L×P×A
- Without dividerCryobankbianco133×133×52 mm1 * 4 STSFr. 46.00
Produzione a basso impatto Specifications
Cat. No.479-3321Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)Produzione a basso impatto - With 13×13 divider, for 169 cryobank tubes (not included)Cryobankbianco133×133×52 mm1 * 4 STSFr. 47.00
Produzione a basso impatto Specifications
Cat. No.479-2505Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleIRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)Produzione a basso impatto