Criobox, System 100™
10×10, CrioProvette System 100™, 133×133×52 mm
479-3314
In PC autoclavabile.
Ideale per lo stoccaggio a bassissime temperature di criovials System 100™ o altre vials di analoghe dimensioni, con filettatura esterna o interna. Per temperature da −196 a +121 °C.
Transparent lid has printed grid and is keyed to prevent misalignment.
- Scomparti:10×10
- Per:CrioProvette System 100™
- Esterno L×P×A:133×133×52 mm
- Cat. No.:479-3314
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)